2-Brombenzaldehydethylenacetal 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(2-Bromophenyl)-1,3-dioxolane
OR4329-100G
OR4329-25G
OR4329-500G
APOSOR4329-100GEA
132
EUR
APOSOR4329-100G
APOSOR4329-25G
APOSOR4329-500G
2-Brombenzaldehydethylenacetal 98%
2-Brombenzaldehydethylenacetal
Formel:
C₉H₉BrO₂ Molecular Weight: 229,07 g/mol Siedepunkt: 126…127 °C/5mmHg Dichte: 1,535 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: >121 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00155124 CAS-Nummer: 34824-58-3 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...