4'-Chloracetanilid

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: Ethansäure(4-chlorphenyl)amid, N-(4-Chlorphenyl)acetamid

OR4345-100G OR4345-25G
APOSOR4345-100GEA 55.1 EUR
APOSOR4345-100G APOSOR4345-25G
4'-Chloracetanilid
4'-Chloracetanilid
Formel: C₈H₈ClNO
Molecular Weight: 169,61 g/mol
Siedepunkt: 333 °C
Schmelzpunkt: 176…180 °C
Dichte: 1,385 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000612
CAS-Nummer: 539-03-7
EINECS: 208-707-8

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR