(4-Cyanphenyl)methansulfonsäurechlorid, technische Qualität
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR43515-1G OR43515-250MG
APOSOR43515-1GEA 125 EUR
APOSOR43515-1G APOSOR43515-250MG
(4-Cyanphenyl)methansulfonsäurechlorid, technische Qualität
(4-Cyanophenyl)methanesulphonyl chloride
Formel: C₈H₆ClNO₂S
Schmelzpunkt: 99.5…101.5 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07690517
CAS-Nummer: 56105-99-8
UN: 2923
ADR: 8+6.1 III