N-Boc-trans-4-Hydroxy-L-prolinmethylester
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: N-Boc-trans-4-hydroxy-L-proline Methyl Ester, (2S,4R)-4-Hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylic acid 1-tert-Butyl 2-Methyl Ester, 1-tert-Butyl 2-Methyl (2S,4R)-4-Hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylate, Boc-Hyp-OMe, 1-(tert-Butyl) 2-methyl (2S,4R)-4-hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylate
OR43520-500G
APOSOR43520-500GEA 98.6 EUR
APOSOR43520-500G
N-Boc-trans-4-Hydroxy-L-prolinmethylester
N-Boc-trans-4-Hydroxy-L-prolinmethylester
Formel: C₁₁H₁₉NO₅
Molecular Weight: 245,28 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00076981
CAS-Nummer: 74844-91-0