Bromtrichlormethan
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Trichlorbrommethan
OR43546-25G
OR43546-100G
APOSOR43546-25GEA
36.4
EUR
APOSOR43546-25G
APOSOR43546-100G
Bromtrichlormethan
Bromtrichlormethan
Formel:
BrCl₃C Molecular Weight: 198.27 g/mol Siedepunkt: 104…105 °C Schmelzpunkt: –6 °C Dichte: 2.015 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000783 CAS-Nummer: 75-62-7 EINECS: 200-886-0 UN: 2810 ADR: 6.1 III |