4-Toluolthiol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Thiocresol, p-Toluolthiol, 4-Methylbenzol-1-thiol, 1-Mercapto-4-methylbenzol, 4-Methylphenylmercaptan, p-Thiocresol, 4-Methylbenzolthiol, 4-Methylthiophenol
OR43548-100G OR43548-500G OR43548-25G
APOSOR43548-100GEA 105 EUR
APOSOR43548-100G APOSOR43548-500G APOSOR43548-25G
4-Toluolthiol
4-Toluolthiol
Formel: C₇H₈S
Molecular Weight: 124.21 g/mol
Siedepunkt: 195 °C
Schmelzpunkt: 40…44 °C
Flammpunkt: 68 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00004851
CAS-Nummer: 106-45-6
EINECS: 203-399-1
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,09461