6-Brom-2-methyl-2H-indazol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR43559-1G OR43559-250MG
APOSOR43559-1GEA 29 EUR
APOSOR43559-1G APOSOR43559-250MG
6-Brom-2-methyl-2H-indazol
6-Bromo-2-methyl-2H-indazole
Formel: C₈H₇BrN₂
Molecular Weight: 211,0600 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD09870048
CAS-Nummer: 590417-95-1