α,2-Dibromtoluol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Brombenzylbromid
OR4356-1KG OR4356-250G OR4356-50G
APOSOR4356-1KGEA 348 EUR
APOSOR4356-1KG APOSOR4356-250G APOSOR4356-50G
α,2-Dibromtoluol 98%
α,2-Dibromtoluol
Formel: C₇H₆Br₂
Molecular Weight: 249,93 g/mol
Siedepunkt: 129 °C/19mmHg
Schmelzpunkt: 29…32 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000173
CAS-Nummer: 3433-80-5
EINECS: 222-334-8
UN: 3261
ADR: 8,III