3-Chlor-4-hydroxybenzaldehyd 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR4357-100G OR4357-10G OR4357-25G
APOSOR4357-100GEA 108 EUR
APOSOR4357-100G APOSOR4357-10G APOSOR4357-25G
3-Chlor-4-hydroxybenzaldehyd 98%
3-Chloro-4-hydroxybenzaldehyde
Formel: C₇H₅ClO₂
Molecular Weight: 156,57 g/mol
Siedepunkt: 150 °C/15mmHg
Schmelzpunkt: 133…137 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016981
CAS-Nummer: 2420-16-8

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR