4-Methyl-3,5-dinitro-benzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3,5-Dinitro-p-toluic Acid, 3,5-Dinitro-4-toluic acid
OR43583-5G
OR43583-10G
APOSOR43583-5GEA
58.2
EUR
APOSOR43583-5G
APOSOR43583-10G
4-Methyl-3,5-dinitro-benzoesäure
4-Methyl-3,5-dinitrobenzoic acid
Formel:
C₈H₆N₂O₆ Molecular Weight: 226,14 g/mol Schmelzpunkt: 158 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007175 CAS-Nummer: 16533-71-4 |