Methyl-2-chlor-6-methoxynicotinat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 2-chloro-6-methoxynicatinate, Methyl 2-chloro-6-methoxynicotinate
OR43596-5G
APOSOR43596-5GEA 143 EUR
APOSOR43596-5G
Methyl-2-chlor-6-methoxynicotinat 97%
Methyl-2-chlor-6-methoxynicotinat
Formel: C₈H₈ClNO₃
Molecular Weight: 201,61 g/mol
Schmelzpunkt: 67…69 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08275100
CAS-Nummer: 95652-77-0