N-Methyl-N-(4-morpholin-4-ylbenzyl)amine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: N-Methyl-4-(4-morpholinyl)benzylamine
OR4360-1G OR4360-250MG
APOSOR4360-1GEA 75.4 EUR
APOSOR4360-1G APOSOR4360-250MG
N-Methyl-N-(4-morpholin-4-ylbenzyl)amine 97%
N-Methyl-N-(4-morpholin-4-ylbenzyl)amine
Formel: C₁₂H₁₈N₂O
Molecular Weight: 206,29 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07348565
CAS-Nummer: 179328-22-4
UN: 1759
ADR: 8,II