2,5-Dimethoxytetrahydrofuran (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Bernsteindialdehyddimethylacetal
OR43635-500G
APOSOR43635-500GEA 87 EUR
APOSOR43635-500G
2,5-Dimethoxytetrahydrofuran (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) 98%
2,5-Dimethoxytetrahydrofuran (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₆H₁₂O₃
Molecular Weight: 132,16 g/mol
Siedepunkt: 145…148 °C
Schmelzpunkt: –45 °C
Dichte: 1,021 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 35 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005359
CAS-Nummer: 696-59-3
EINECS: 211-797-1
UN: 1993
ADR: 3,III