p-Tolylessigsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(4-Methylphenyl)essigsäure
OR4365-100G
OR4365-25G
APOSOR4365-100GEA
94.4
EUR
APOSOR4365-100G
APOSOR4365-25G
p-Tolylessigsäure 98%
p-Tolylessigsäure
Formel:
(C₆H₄(CH₃))CH₂COOH Molecular Weight: 150,18 g/mol Siedepunkt: 265…267 °C Schmelzpunkt: 88…92 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004353 CAS-Nummer: 622-47-9 EINECS: 210-738-7 |