N-Benzyl-1-methoxy-N-[(trimethylsilyl)methyl]methanamin 90%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Benzyl(methoxymethyl)[(trimethylsilyl)methyl]amine
OR43654-100G OR43654-25G OR43654-500G
APOSOR43654-100GEA 97.3 EUR
APOSOR43654-100G APOSOR43654-25G APOSOR43654-500G
N-Benzyl-1-methoxy-N-[(trimethylsilyl)methyl]methanamin 90%
N-(Methoxymethyl)-N-(trimethylsilylmethyl)benzylamine
Formel: C₁₃H₂₃NOSi
Molecular Weight: 237,42 g/mol
Siedepunkt: 76 °C/0,33mmHg
Dichte: 0,928 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 66 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00674005
CAS-Nummer: 93102-05-7