6-Bromobenzo[d]oxazole 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR43655-5G
APOSOR43655-5GEA 150 EUR
APOSOR43655-5G
6-Bromobenzo[d]oxazole 98%
6-Bromobenzo[d]oxazole
Formel: C₇H₄BrNO
Molecular Weight: 198,0168 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03092891
CAS-Nummer: 375369-14-5