4,6-Dichloro-7-azaindole 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR43659-1G OR43659-250MG OR43659-5G
APOSOR43659-1GEA 0 EUR
APOSOR43659-1G APOSOR43659-250MG APOSOR43659-5G
4,6-Dichloro-7-azaindole 98%
4,6-Dichloro-7-azaindole
Formel: C₇H₄Cl₂N₂
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD09880157
CAS-Nummer: 5912-18-5