tert-Butyl furan-3-ylcarbamate 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Aminofuran, N-BOC protected
OR43662-5G
APOSOR43662-5GEA 95.7 EUR
APOSOR43662-5G
tert-Butyl furan-3-ylcarbamate 95+%
tert-Butyl furan-3-ylcarbamate
Formel: C₉H₁₃NO₃
Molecular Weight: 183,2044 g/mol
Schmelzpunkt: 135…140 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09839085
CAS-Nummer: 56267-48-2