4-(Dimethylamino)benzaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-(N,N-Dimethylamino)benzaldehyd, Ehrlich's Reagenz
OR43669-100G
APOSOR43669-100GEA
31.9
EUR
APOSOR43669-100G
4-(Dimethylamino)benzaldehyd 98%
4-(Dimethylamino)benzaldehyd
Formel:
(CH₃)₂NC₆H₄CHO Molecular Weight: 149,19 g/mol Siedepunkt: 176…177 °C/17mmHg Schmelzpunkt: 72…75 °C Flammpunkt: 164 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003381 CAS-Nummer: 100-10-7 |