3-Nitrobenzoesäure 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
m-Nitrobenzoic acid
OR4367-1KG
OR4367-500G
OR4367-5KG
APOSOR4367-1KGEA
33.5
EUR
APOSOR4367-1KG
APOSOR4367-500G
APOSOR4367-5KG
3-Nitrobenzoesäure 99%
3-Nitrobenzoesäure
Formel:
C₇H₅NO₄ Molecular Weight: 167,12 g/mol Schmelzpunkt: 139…143 °C Dichte: 1,494 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 190 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007251 CAS-Nummer: 121-92-6 EINECS: 204-508-5 |