2-(1-Pyrrolidinyl)-5-pyrimidinecarboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(pyrrolidin-1-yl)pyrimidine-5-carboxylic acid
OR43686-1G
OR43686-250MG
APOSOR43686-1GEA
190
EUR
APOSOR43686-1G
APOSOR43686-250MG
2-(1-Pyrrolidinyl)-5-pyrimidinecarboxylic acid 97%
2-(1-Pyrrolidinyl)-5-pyrimidinecarboxylic acid
Formel:
C₉H₁₁N₃O₂ Molecular Weight: 193.21 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09054869 CAS-Nummer: 253315-06-9 |