4-(2-Methylthiazol-4-yl)phenylamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-(2-Methylthiazol-4-yl)aniline, 4-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)aniline
OR4380-250MG OR4380-5G
APOSOR4380-250MGEA 36.4 EUR
APOSOR4380-250MG APOSOR4380-5G
4-(2-Methylthiazol-4-yl)phenylamine 97%
4-(2-Methylthiazol-4-yl)phenylamine
Formel: C₁₀H₁₀N₂S
Molecular Weight: 190,27 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD02691928
CAS-Nummer: 25021-49-2