5-Thiophen-2-yl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR4384-1G OR4384-250MG OR4384-5G
APOSOR4384-1GEA 87 EUR
APOSOR4384-1G APOSOR4384-250MG APOSOR4384-5G
5-Thiophen-2-yl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 97%
5-Thiophen-2-yl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formel: C8H6N2O2S
Molecular Weight: 194.2104 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03030176
CAS-Nummer: 182415-24-3