3-Pyridinsulfonylchloridhydrochlorid, technische Qualität
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR4393-1G OR4393-250MG
APOSOR4393-1GEA 40.6 EUR
APOSOR4393-1G APOSOR4393-250MG
3-Pyridinsulfonylchloridhydrochlorid, technische Qualität
Pyridine-3-sulphonyl chloride hydrochloride
Formel: C5H5Cl2NO2S
Schmelzpunkt: 144…145 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD04035552
CAS-Nummer: 42899-76-3
UN: 3261
ADR: 8,II