3,4,5-Trimethoxybenzhydrazid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3,4,5-Trimethoxybenzol-1-carbohydrazid, 3,4,5-Trimethoxybenzoesäurehydrazid, 3,4,5-Trimethoxybenzohydrazid
OR4394-25G
APOSOR4394-25GEA 97.3 EUR
APOSOR4394-25G
3,4,5-Trimethoxybenzhydrazid 98%
3,4,5-Trimethoxybenzhydrazid
Formel: C₁₀H₁₄N₂O₄
Molecular Weight: 226,23 g/mol
Schmelzpunkt: 169…170 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014758
CAS-Nummer: 3291-03-0
EINECS: 221-954-6