4-(2-Methylthiazol-4-yl)benzenesulphonyl chloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR4395-1G OR4395-250MG
APOSOR4395-1GEA 174 EUR
APOSOR4395-1G APOSOR4395-250MG
4-(2-Methylthiazol-4-yl)benzenesulphonyl chloride 97%
4-(2-Methylthiazol-4-yl)benzenesulphonyl chloride
Formel: C₁₀H₈ClNO₂S₂
Molecular Weight: 273.76 g/mol
Schmelzpunkt: 108…112 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD07368551
CAS-Nummer: 852180-73-5
UN: 3261
ADR: 8 III