tert-Butyl-4-oxoazepane-1-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Tert-butyl 4-oxoazepane-1-carboxylate, 4-Oxoazepane-1-carboxylic acid tert-butyl ester, N-BOC-Hexahydro-1H-azepin-4-one, tert-Butyl 4-oxoazepane-1-carboxylate
OR4399-1G
APOSOR4399-1GEA 21.9 EUR
APOSOR4399-1G
tert-Butyl-4-oxoazepane-1-carboxylate 95%
tert-Butyl-4-oxoazepane-1-carboxylate
Formel: C₁₁H₁₉NO₃
Molecular Weight: 213,277 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD03788435
CAS-Nummer: 188975-88-4