6-Nitrochinoxalin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR4401-1G
OR4401-5G
OR4401-25G
APOSOR4401-1GEA
21.9
EUR
APOSOR4401-1G
APOSOR4401-5G
APOSOR4401-25G
6-Nitrochinoxalin
6-Nitroquinoxaline
Formel:
C₈H₅N₃O₂ Molecular Weight: 175,15 g/mol Schmelzpunkt: 175…179 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00462822 CAS-Nummer: 6639-87-8 |