3-Amino-2-chloro-6-methylphenol

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 2-Chloro-4-methyl-3-hydroxyaniline, 5-Amino-6-chloro-o-cresol

OR4402-25G OR4402-5G
APOSOR4402-25GEA 33.5 EUR
APOSOR4402-25G APOSOR4402-5G
3-Amino-2-chloro-6-methylphenol
3-Amino-2-chloro-6-methylphenol
Formel: C₇H₈ClNO
Molecular Weight: 157,60 g/mol
Schmelzpunkt: 75…77 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03094650
CAS-Nummer: 84540-50-1
EINECS: 283-144-9

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR