Benzyl-4-oxoazepane-1-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: N-Cbz-azepan-4-one, Azepan-4-one, N-CBZ protected
OR4404-1G OR4404-10G OR4404-5G
APOSOR4404-1GEA 120 EUR
APOSOR4404-1G APOSOR4404-10G APOSOR4404-5G
Benzyl-4-oxoazepane-1-carboxylate
Benzyl-4-oxoazepane-1-carboxylate
Formel: C₁₄H₁₇NO₃
Molecular Weight: 247.2897 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03788442
CAS-Nummer: 83621-33-4