3-[3-(Brommethyl)phenyl]-5-methyl-1,2,4-oxadiazol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-(3-(Bromomethyl)phenyl)-5-methyl-1,2,4-oxadiazole
OR4411-1G OR4411-250MG
APOSOR4411-1GEA 1050 EUR
APOSOR4411-1G APOSOR4411-250MG
3-[3-(Brommethyl)phenyl]-5-methyl-1,2,4-oxadiazol 95%
3-[3-(Brommethyl)phenyl]-5-methyl-1,2,4-oxadiazol
Formel: C₁₀H₉BrN₂O
Molecular Weight: 253,100 g/mol
Schmelzpunkt: 71…72 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07368547
CAS-Nummer: 253273-90-4
UN: 3261
ADR: 8,III