Ethyl-1-methyl-1H-imidazol-2-carboxylat 90%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Methylimidazole-2-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl 1-methylimidazole-2-carboxylate, Ethyl 1-methyl-1H-imidazole-2-carboxylate, Ethyl 1-Methylimidazole-2-carboxylate
OR4425-1G
OR4425-5G
OR4425-10G
APOSOR4425-1GEA
21.9
EUR
APOSOR4425-1G
APOSOR4425-5G
APOSOR4425-10G
Ethyl-1-methyl-1H-imidazol-2-carboxylat 90%
Ethyl-1-methyl-1H-imidazole-2-carboxylate
Formel:
C₇H₁₀N₂O₂ Molecular Weight: 154,17 g/mol Schmelzpunkt: 44…50 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD02683326 CAS-Nummer: 30148-21-1 |