imidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR4430-1G OR4430-250MG OR4430-5G
APOSOR4430-1GEA 27.7 EUR
APOSOR4430-1G APOSOR4430-250MG APOSOR4430-5G
imidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile 97%
imidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile
Formel: C₈H₅N₃
Schmelzpunkt: 160…163 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06659603
CAS-Nummer: 106850-34-4