3-Amino-4-chlorbenzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR4469-100G
APOSOR4469-100GEA
207
EUR
APOSOR4469-100G
3-Amino-4-chlorbenzonitril 98%
3-Amino-4-chlorbenzonitril
Formel:
C₇H₅ClN₂ Molecular Weight: 152,58 g/mol Schmelzpunkt: 87…91 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00017089 CAS-Nummer: 53312-79-1 EINECS: 258-471-5 |