4-Chlorbenzolsulfonylchlorid 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-Chlorbenzolsulfonsäurechlorid, 4-Chlorbenzol-1-sulfonylchlorid, 4-Chlorbenzolsulfochlorid
OR4476-100G
OR4476-500G
OR4476-25G
APOSOR4476-100GEA
37.7
EUR
APOSOR4476-100G
APOSOR4476-500G
APOSOR4476-25G
4-Chlorbenzolsulfonylchlorid 99%
4-Chlorbenzolsulfonylchlorid
Formel:
C₆H₄Cl₂O₂S Molecular Weight: 211,07 g/mol Siedepunkt: 141 °C/15mmHg Schmelzpunkt: 50…52 °C Flammpunkt: 108 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007439 CAS-Nummer: 98-60-2 EINECS: 202-685-3 UN: 3261 ADR: 8,II |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...