2-Brom-4-iodpyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR4479-1G OR4479-5G
APOSOR4479-1GEA 21.9 EUR
APOSOR4479-1G APOSOR4479-5G
2-Brom-4-iodpyridin
2-Brom-4-iodpyridin
Formel: C₅H₃BrIN
Molecular Weight: 283.89 g/mol
Schmelzpunkt: 61 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03085768
CAS-Nummer: 100523-96-4