2-Bromnicotinsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Brom-3-pyridincarbonsäure, 2-Brompyridin-3-carbonsäure
OR4493-5G OR4493-25G
APOSOR4493-5GEA 21.9 EUR
APOSOR4493-5G APOSOR4493-25G
2-Bromnicotinsäure
2-Bromnicotinsäure
Formel: C₆H₄BrNO₂
Molecular Weight: 202.01 g/mol
Schmelzpunkt: 200…203 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01646068
CAS-Nummer: 35905-85-2