4-Brom-2,6-dichlorbenzolsulfonylchlorid 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Brom-2,6-dichlorbenzolsulfochlorid, 4-Brom-2,6-dichlorbenzolsulfonsäurechlorid
OR4495-5G OR4495-1G
APOSOR4495-5GEA 58 EUR
APOSOR4495-5G APOSOR4495-1G
4-Brom-2,6-dichlorbenzolsulfonylchlorid 96%
4-Brom-2,6-dichlorbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₆H₂BrCl₃O₂S
Molecular Weight: 324,41 g/mol
Schmelzpunkt: 46…50 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03094651
CAS-Nummer: 351003-54-8
UN: 3261
ADR: 8,II