5-Bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR450002-1G
APOSOR450002-1GEA 56.7 EUR
APOSOR450002-1G
5-Bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine 97%
5-Bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Formel: C₆H₄BrN₃
Molecular Weight: 198,02 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11042744
CAS-Nummer: 1159981-95-9