Ethyl-4-brom-1,5-dimethyl-1H-pyrazol-3-carboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Ethyl 4-Bromo-1,5-dimethyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
OR45002-1G OR45002-5G
APOSOR45002-1GEA 140 EUR
APOSOR45002-1G APOSOR45002-5G
Ethyl-4-brom-1,5-dimethyl-1H-pyrazol-3-carboxylat
Ethyl-4-brom-1,5-dimethyl-1H-pyrazol-3-carboxylat
Formel: C₈H₁₁BrN₂O₂
Molecular Weight: 247.0891 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00207970
CAS-Nummer: 5775-90-6