2-(Chloromethyl)-6-methylpyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR450025-1G OR450025-25G OR450025-5G
APOSOR450025-1GEA 40.6 EUR
APOSOR450025-1G APOSOR450025-25G APOSOR450025-5G
2-(Chloromethyl)-6-methylpyridine
2-(Chloromethyl)-6-methylpyridine
Formel: C₇H₈ClN
Molecular Weight: 141,6000 g/mol
Siedepunkt: 72…75 °C
Schmelzpunkt: 18…19 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09055262
CAS-Nummer: 3099-29-4
UN: 1759
ADR: 8,III