1,3-Bis(1-adamantyl)benzimidazolium chloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1,3-Bis(1-adamanthyl)benzimidazolium chloride, 1,3-Di(adamantan-1-yl)-1H-benzo[d]imidazol-3-ium chloride
OR450037-1G OR450037-250MG
APOSOR450037-1GEA 342 EUR
APOSOR450037-1G APOSOR450037-250MG
1,3-Bis(1-adamantyl)benzimidazolium chloride 97%
1,3-Bis(1-adamantyl)benzimidazolium chloride
Formel: C₂₇H₃₅N₂·Cl
Molecular Weight: 423,04 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08705246
CAS-Nummer: 852634-41-4