2-Methyl-3-nitroimidazo[1,2-a]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
OR450076-1G
OR450076-250MG
OR450076-500MG
APOSOR450076-1GEA
171
EUR
APOSOR450076-1G
APOSOR450076-250MG
APOSOR450076-500MG
2-Methyl-3-nitroimidazo[1,2-a]pyridine
2-Methyl-3-nitroimidazo[1,2-a]pyridine
Formel:
C₈H₇N₃O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09800612 CAS-Nummer: 34165-09-8 |