8-Brom-6-methyl-3-nitroimidazo[1,2-a]pyridin
Lieferant: Apollo Scientific
OR450078-1G OR450078-25G OR450078-5G
APOSOR450078-1GEA 72.5 EUR
APOSOR450078-1G APOSOR450078-25G APOSOR450078-5G
8-Brom-6-methyl-3-nitroimidazo[1,2-a]pyridin
8-Brom-6-methyl-3-nitroimidazo[1,2-a]pyridin
Formel: C₈H₆BrN₃O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11504901
CAS-Nummer: 1072944-59-2