6-Chlor-m-anisidin Hydrochlorid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Chlor-5-methoxyanilin Hydrochlorid, 3-Amino-4-chloranisol Hydrochlorid, 6-Chlor-3-anisidin Hydrochlorid, 2-Chlor-5-methoxyaniliniumchlorid
OR4503-25G
OR4503-5G
APOSOR4503-25GEA
46.4
EUR
APOSOR4503-25G
APOSOR4503-5G
6-Chlor-m-anisidin Hydrochlorid
6-Chlor-m-anisidin Hydrochlorid
Formel:
C₇H₉Cl₂NO Molecular Weight: 194,06 g/mol Schmelzpunkt: 207 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012962 CAS-Nummer: 85006-21-9 EINECS: 285-050-3 |