6-Amino-3-bromchinolin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Bromoquinolin-6-amine
OR45086-1G OR45086-250MG
APOSOR45086-1GEA 185 EUR
APOSOR45086-1G APOSOR45086-250MG
6-Amino-3-bromchinolin
6-Amino-3-bromoquinoline
Formel: C₉H₇BrN₂
Molecular Weight: 223,07 g/mol
Schmelzpunkt: 154…155 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07757603
CAS-Nummer: 7101-96-4