Methyl-2-chloropyrimidine-4-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 2-chloropyrimidine-4-carboxylate
OR45090-1G OR45090-25G OR45090-5G
APOSOR45090-1GEA 23.2 EUR
APOSOR45090-1G APOSOR45090-25G APOSOR45090-5G
Methyl-2-chloropyrimidine-4-carboxylate
Methyl-2-chloropyrimidine-4-carboxylate
Formel: C₆H₅ClN₂O₂
Molecular Weight: 172.5691 g/mol
Schmelzpunkt: 97…98.5 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11841080
CAS-Nummer: 149849-94-5