1,3-Diiodpropan
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR4510-100G OR4510-25G
APOSOR4510-100GEA 79.9 EUR
APOSOR4510-100G APOSOR4510-25G
1,3-Diiodpropan
1,3-Diiodpropan
Formel: C₃H₆I₂
Siedepunkt: 111…113 °C/23mmHg
Schmelzpunkt: –20 °C
Dichte: 2,576 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00001097
CAS-Nummer: 627-31-6
EINECS: 210-993-4