3-Azetidinyl phenyl ether hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Phenoxyazetidine hydrochloride
OR451015-1G
OR451015-5G
APOSOR451015-1GEA
87.6
EUR
APOSOR451015-1G
APOSOR451015-5G
3-Azetidinyl phenyl ether hydrochloride
3-Azetidinyl phenyl ether hydrochloride
Formel:
C₉H₁₂ClNO Molecular Weight: 185.66 g/mol Schmelzpunkt: 120…122 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01314198 CAS-Nummer: 301335-39-7 |