Chinolin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Benzopyridin, Leucolin, 1-Azanaphthalin
OR45105-100G OR45105-500G OR45105-250G OR45105-25G
APOSOR45105-100GEA 69.6 EUR
APOSOR45105-100G APOSOR45105-500G APOSOR45105-250G APOSOR45105-25G
Chinolin 98%
Chinolin
Formel: C₉H₇N
Molecular Weight: 129.16 g/mol
Siedepunkt: 236…238 °C
Schmelzpunkt: –17…–13 °C
Dichte: 1.093 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 101 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006736
CAS-Nummer: 91-22-5
EINECS: 202-051-6
UN: 2656
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,08160